5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 1-Iodo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-iodobenceno, 3,5-Bis(trifluorometil)iodobenceno
B1868-25G B1868-5G
TCIAB1868-25GEA 172 EUR
TCIAB1868-25G TCIAB1868-5G
5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Formula: C₈H₃F₆I
Pto. Ebullición: 172°C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00040837
Núm. CAS: 328-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&vid=905f9754eb499592b9960753ffe5e2d0cf7cbfa6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %