2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DMP-30®
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 16 EUR
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol ≥80.0% (por GC)
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol
Formula: C₁₅H₂₇N₃O
MW: 265,4 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Densidad: 0,974 g/cm³ (15 °C)
Número MDL: MFCD00008330
Núm. CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %