2-Aminobencimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Bencimidazol-2-ilamina, 2-Amino-1H-bencimidazol

A0850-25G A0850-5G
TCIAA0850-25GEA 64 EUR
TCIAA0850-25G TCIAA0850-5G
2-Aminobencimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminobencimidazol
Formula: C₇H₇N₃
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 226…231 °C
Número MDL: MFCD00005596
Núm. CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32f55e12c418aa5b7b4b046b14bed0b600f087&vid=7f32f55e12c418aa5b7b4b046b14bed0b600f087&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR