1-(3-Aminopropil)imidazol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Aminopropil)-1H-imidazol, Imidazol-1-propilamina
A1185-25G A1185-500G A1185-100G
TCIAA1185-25GEA 29 EUR
TCIAA1185-25G TCIAA1185-500G TCIAA1185-100G
1-(3-Aminopropil)imidazol ≥97.0% (por GC)
1-(3-Aminopropil)imidazol
Formula: C₆H₁₁N₃
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de inflamación: 154°C
Número MDL: MFCD00009819
Núm. CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&vid=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %