3-Fenilpropilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Phenyl-1-propylamine
P0664-25G P0664-5G
TCIAP0664-25GEA 54 EUR
TCIAP0664-25G TCIAP0664-5G
3-Fenilpropilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Fenilpropilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Densidad: 0,951 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00008224
Núm. CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7540b3e8f5caf548c3531a3a1b057f3f9d6eebae&vid=7540b3e8f5caf548c3531a3a1b057f3f9d6eebae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %