2-Amino-5-nitro-3-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-methyl-5-nitropyridine, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
A1891-1G A1891-5G
TCIAA1891-1GEA 17 EUR
TCIAA1891-1G TCIAA1891-5G
2-Amino-5-nitro-3-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-nitro-3-picoline
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 255°C
Número MDL: MFCD03095060
Núm. CAS: 18344-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6544f3d1ef5891973ba2acdcf15a070714a0cfe6&vid=6544f3d1ef5891973ba2acdcf15a070714a0cfe6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %