2-Amino-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
A1638-1G A1638-5G
TCIAA1638-1GEA 22 EUR
TCIAA1638-1G TCIAA1638-5G
2-Amino-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Número MDL: MFCD00010692
Núm. CAS: 21901-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&vid=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine almost transparency