3-Amino-2-naftol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
A1593-5G A1593-1G
TCIAA1593-5GEA 364 EUR
TCIAA1593-5G TCIAA1593-1G
3-Amino-2-naftol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-naftol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Número MDL: MFCD00004113
Núm. CAS: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&vid=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %