4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0303-1G
A0303-25G
TCIAA0303-1GEA
16
EUR
TCIAA0303-1G
TCIAA0303-25G
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato
Formula:
C₈H₁₂ClNO Pto. de fusión: 270…272 °C |
Número MDL:
MFCD00012901 Núm. CAS: 60-19-5 EINECS: 200-462-5 Índice Merck: 14,09835 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |