Etilendiamina monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminoetano monohidrato
E0081-25ML E0081-500ML
TCIAE0081-25MLEA 20 EUR
TCIAE0081-25ML TCIAE0081-500ML
Etilendiamina monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Etilendiamina monohidrato
Formula: C₂H₈N₂·1H₂O
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: 10°C
Densidad: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149563
Núm. CAS: 6780-13-8
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&vid=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 22.0 to 24.0 %