1,3-Diaminopropano dihidrocloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de trimetilendiamonio, Trimetilendiamina dihidrocloruro
T0613-25G
T0613-100G
TCIAT0613-25GEA
45
EUR
TCIAT0613-25G
TCIAT0613-100G
1,3-Diaminopropano dihidrocloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diaminopropano dihidrocloruro
Formula:
C₃H₁₂Cl₂N₂ MW: 147,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012525 Núm. CAS: 10517-44-9 EINECS: 234-051-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...