1,4-Diaminobutano dihidrocloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dicloruro de tetrametilendiamonio, Tetrametilendiamina dihidrocloruro
D0081-25G D0081-500G
TCIAD0081-25GEA 42 EUR
TCIAD0081-25G TCIAD0081-500G
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
Formula: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Pto. de fusión: 290°C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012526
Núm. CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&vid=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency