1,6-Diaminohexano dihidrocloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dicloruro de hexametilendiamonio, Hexametilendiamina dihidrocloruro
D0096-25G D0096-500G
TCIAD0096-25GEA 22 EUR
TCIAD0096-25G TCIAD0096-500G
1,6-Diaminohexano dihidrocloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,6-Diaminohexano dihidrocloruro
Formula: C₆H₁₈Cl₂N₂
MW: 189,13 g/mol
Pto. de fusión: 258 °C
Densidad: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012528
Núm. CAS: 6055-52-3
EINECS: 227-977-8
Índice Merck: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&vid=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity