3,3'-Diaminobencidina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamina, DAB
D0077-25G D0077-5G
TCIAD0077-25GEA 134 EUR
TCIAD0077-25G TCIAD0077-5G
3,3'-Diaminobencidina ≥98.0% (by HPLC)
3,3'-Diaminobencidina
Formula: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007725
Núm. CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&vid=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C