Cloruro de 4-metoxi-2-nitrobencenosulfonilo ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1006-25G M1006-5G
TCIAM1006-25GEA 191 EUR
TCIAM1006-25G TCIAM1006-5G
Cloruro de 4-metoxi-2-nitrobencenosulfonilo ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-metoxi-2-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₇H₆ClNO₅S
Número MDL: MFCD00143333
Núm. CAS: 18092-54-1
EINECS: 241-996-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=906855d8f8fb9bd93cf8b504d82e2b9e12ab83d5&vid=906855d8f8fb9bd93cf8b504d82e2b9e12ab83d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C