4-Nitro-1-naftol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitronaphthalen-1-ol, KAT8-IN-1, 1-Hydroxy-4-nitronaphthalene
N0672-25G N0672-5G
TCIAN0672-25GEA 401 EUR
TCIAN0672-25G TCIAN0672-5G
4-Nitro-1-naftol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Nitro-1-naftol
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Número MDL: MFCD02179392
Núm. CAS: 605-62-9
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3797a458c55180631bb4cdb4f7a9f953aaadff62&vid=3797a458c55180631bb4cdb4f7a9f953aaadff62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity