2-Hidroxi-5-nitro-3-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxi-3-metil-5-nitropiridina, 3-Metil-5-nitro-2-piridona
H1173-25G H1173-5G
TCIAH1173-25GEA 205 EUR
TCIAH1173-25G TCIAH1173-5G
2-Hidroxi-5-nitro-3-picolina ≥98.0% (por GC)
2-Hidroxi-5-nitro-3-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 229°C
Número MDL: MFCD03095073
Núm. CAS: 21901-34-8
EINECS: 244-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&vid=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %