2-Hidroxi-3-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Metil-3-nitro-2-piridona, 2-Hidroxi-4-metil-3-nitropiridina
H1170-1G H1170-5G
TCIAH1170-1GEA 23 EUR
TCIAH1170-1G TCIAH1170-5G
2-Hidroxi-3-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-3-nitro-4-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 234°C
Número MDL: MFCD00010689
Núm. CAS: 21901-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600ea911b9ea1dad1b93ff22a115e57495ccfa18&vid=198501b8344bd1e807b10c805e35c5dfc6ebd4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %