2-Hidroxi-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxi-4-metil-5-nitropiridina, 4-Metil-5-nitro-2-piridona
H1050-1G H1050-5G
TCIAH1050-1GEA 23 EUR
TCIAH1050-1G TCIAH1050-5G
2-Hidroxi-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-5-nitro-4-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Número MDL: MFCD00010690
Núm. CAS: 21901-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7deb3e0909a15da7ccf1492e907e25b056491ae7&vid=7deb3e0909a15da7ccf1492e907e25b056491ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C