2-Hidroxi-5-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1160-1G H1160-5G
TCIAH1160-1GEA 32 EUR
TCIAH1160-1G TCIAH1160-5G
2-Hidroxi-5-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-5-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00092010
Núm. CAS: 28489-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&vid=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C