3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hidroxi-6-metil-2-nitropiridina, 6-Metil-2-nitro-3-piridona
H0762-25G
H0762-5G
TCIAH0762-25GEA
176
EUR
TCIAH0762-25G
TCIAH0762-5G
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina
Formula:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154.13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006259 Núm. CAS: 15128-90-2 EINECS: 239-192-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 106.0 to 109.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |