2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dihidroxi-6-metil-3-nitropiridina, 4-Hidroxi-6-metil-3-nitro-2-piridona
H0921-25G H0921-5G
TCIAH0921-25GEA 98 EUR
TCIAH0921-25G TCIAH0921-5G
2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dihidroxi-3-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₄
Número MDL: MFCD00167612
Núm. CAS: 4966-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&vid=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity