5-Nitrobencimidazol-2-tiol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1325-25G
M1325-5G
TCIAM1325-25GEA
464
EUR
TCIAM1325-25G
TCIAM1325-5G
5-Nitrobencimidazol-2-tiol ≥98.0% (by HPLC)
5-Nitrobencimidazol-2-tiol
Formula:
C₇H₅N₃O₂S Pto. de fusión: 285…287 °C |
Número MDL:
MFCD00804727 Núm. CAS: 6325-91-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |