Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2178-25G M2178-5G
TCIAM2178-25GEA 210 EUR
TCIAM2178-25G TCIAM2178-5G
Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-metil-5-nitrobenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: 46 °C
Número MDL: MFCD00051695
Núm. CAS: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7252a24b84a1dd28cf8952ccda2c148f082a34&vid=9b7252a24b84a1dd28cf8952ccda2c148f082a34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C