Ortobenzoato de trimetilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2287-25G T2287-5G
TCIAT2287-25GEA 76 EUR
TCIAT2287-25G TCIAT2287-5G
Ortobenzoato de trimetilo ≥95.0% (por GC)
Ortobenzoato de trimetilo
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00008474
Núm. CAS: 707-07-3
EINECS: 211-897-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68e463574c61de7fb49d27f3340bddfa9ef2f9cd&vid=68e463574c61de7fb49d27f3340bddfa9ef2f9cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %