(±)-2,5-Dimetil-3-hexanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1969-25ML
D1969-5ML
TCIAD1969-25MLEA
105
EUR
TCIAD1969-25ML
TCIAD1969-5ML
(±)-2,5-Dimetil-3-hexanol ≥97.0% (por GC)
(±)-2,5-Dimetil-3-hexanol
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 65°C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0,8159 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00026452 Núm. CAS: 19550-07-3 EINECS: 243-152-5 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |