3-Fenil-2-propin-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
P1147-25G P1147-5G
TCIAP1147-25GEA 214 EUR
TCIAP1147-25G TCIAP1147-5G
3-Fenil-2-propin-1-ol ≥97.0% (por GC)
3-Fenil-2-propin-1-ol
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00040914
Núm. CAS: 1504-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eba158888a3120d35fa0062b60e932716724a4c6&vid=eba158888a3120d35fa0062b60e932716724a4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %