3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptohexan-1-ol
M2168-25G M2168-5G
TCIAM2168-25GEA 192 EUR
TCIAM2168-25G TCIAM2168-5G
3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
3-Mercapto-1-hexanol
Formula: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Pto. Ebullición: 45°C
Densidad: 0,9744 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00792515
Núm. CAS: 51755-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&vid=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %