DTE (DL-ditioeritritol) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DTE, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
D1320-25G D1320-5G
TCIAD1320-25GEA 443 EUR
TCIAD1320-25G TCIAD1320-5G
DTE (DL-ditioeritritol) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Ditioeritrita
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063750
Núm. CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&vid=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency