[R-(R*,R*)]-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: L-DTT
D1589-1G D1589-5G
TCIAD1589-1GEA 190 EUR
TCIAD1589-1G TCIAD1589-5G
[R-(R*,R*)]-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
[R-(R*,R*)]-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064305
Núm. CAS: 16096-97-2
EINECS: 240-263-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0928a6c002e9d4059a004c47187253096555f125&vid=0928a6c002e9d4059a004c47187253096555f125&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=2.5, MeOH)