Propilidintrimetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
T0480-25G T0480-500G
TCIAT0480-25GEA 16 EUR
TCIAT0480-25G TCIAT0480-500G
Propilidintrimetanol ≥98.0% (por GC)
Propilidintrimetanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 149°C
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004694
Núm. CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&vid=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity