1-Butilpiridinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexafluorofosfato de 1-butilpiridinio, Hexafluorofosfato de butilpiridinio
B2196-25G B2196-5G
TCIAB2196-25GEA 95 EUR
TCIAB2196-25G TCIAB2196-5G
1-Butilpiridinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butilpiridinio hexafluorofosfato
Formula: C₉H₁₄F₆NP
MW: 281.18 g/mol
Número MDL: MFCD03093297
Núm. CAS: 186088-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eac703f3e761d70c74eab2239eb7dccd5f1b2fd&vid=6eac703f3e761d70c74eab2239eb7dccd5f1b2fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency