Bencimidazol-2-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzimidazole-2-thiol, 1,3-Dihydro-2H-benzo[d]imidazole-2-thione, Rabeprazole Related Compound C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
B0055-25G B0055-500G
TCIAB0055-25GEA 16 EUR
TCIAB0055-25G TCIAB0055-500G
Bencimidazol-2-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bencimidazol-2-tiol
Formula: C₇H₆N₂S
Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00466107
Núm. CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dff2e67610b5b3e7c04096e8bf762641b22872e&vid=5dff2e67610b5b3e7c04096e8bf762641b22872e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency