Cloruro de octano-1-sulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
O0150-25G
O0150-500G
TCIAO0150-25GEA
45
EUR
TCIAO0150-25G
TCIAO0150-500G
Cloruro de octano-1-sulfonilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de octano-1-sulfonilo
Formula:
C₈H₁₇ClO₂S Pto. Ebullición: 108°C Pto. de fusión: 14,6 °C Densidad: 1,087 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00014729 Núm. CAS: 7795-95-1 EINECS: 232-249-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...