Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1366-25G P1366-5G
TCIAP1366-25GEA 134 EUR
TCIAP1366-25G TCIAP1366-5G
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo ≥93.0% (por GC)
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 113 - 113,5 °C (0.2 -rr)
Pto. de fusión: –4 °C
Número MDL: MFCD00041508
Núm. CAS: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&vid=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %