Bencenosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0033-25ML B0033-500ML B0033-100ML
TCIAB0033-25MLEA 22 EUR
TCIAB0033-25ML TCIAB0033-500ML TCIAB0033-100ML
Bencenosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Bencenosulfonato de metilo
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172.2 g/mol
Pto. Ebullición: 280°C
Pto. de fusión: 4.5
Pto. de inflamación: 143°C
Número MDL: MFCD00014737
Núm. CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&vid=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %