Sulfato de 1-etil-3-metilpiridinio y etilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
E0681-25G E0681-5G
TCIAE0681-25GEA 350 EUR
TCIAE0681-25G TCIAE0681-5G
Sulfato de 1-etil-3-metilpiridinio y etilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sulfato de 1-etil-3-metilpiridinio y etilo
Formula: C₁₀H₁₇NO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 872672-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a87cd111136915b5e7f616e2db4a1532382ea5b&vid=7a87cd111136915b5e7f616e2db4a1532382ea5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %