2-Butilfurano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2412-25G B2412-5G
TCIAB2412-25GEA 172 EUR
TCIAB2412-25G TCIAB2412-5G
2-Butilfurano ≥98.0% (por GC)
2-Butilfurano
Formula: C₈H₁₂O
Pto. Ebullición: 59°C
Densidad: 0,889 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00047071
Núm. CAS: 4466-24-4
EINECS: 224-732-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2ddd8354a885862e0c7ac6a21ae2f8fd623fc3&vid=5f2ddd8354a885862e0c7ac6a21ae2f8fd623fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %