2-Isopropilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Isopropil-1H-imidazol
I0313-25G
I0313-500G
TCIAI0313-25GEA
16
EUR
TCIAI0313-25G
TCIAI0313-500G
2-Isopropilimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropilimidazol
Formula:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014486 Núm. CAS: 36947-68-9 EINECS: 253-286-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 135.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |