4,5-Difenilimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Difenil-1H-imidazol
D2107-25G D2107-5G
TCIAD2107-25GEA 86 EUR
TCIAD2107-25G TCIAD2107-5G
4,5-Difenilimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Difenilimidazol
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Pto. de fusión: 242…243,5 °C
Número MDL: MFCD00005198
Núm. CAS: 668-94-0
EINECS: 211-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a05bbc9129fd2a8919c39934415c4a8fb961e42b&vid=a05bbc9129fd2a8919c39934415c4a8fb961e42b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 237.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency