Coroneno ≥80.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C0386-1G C0386-5G
TCIAC0386-1GEA 103 EUR
TCIAC0386-1G TCIAC0386-5G
Coroneno ≥80.0% (by HPLC)
Coroneno
Formula: C₂₄H₁₂
Pto. Ebullición: 525°C
Pto. de fusión: 440°C
Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00004134
Núm. CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Índice Merck: 14,02536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a56f09eb6369d4f43d33169d6ca657637a64c42c&vid=a56f09eb6369d4f43d33169d6ca657637a64c42c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%