3-terc-Butiltolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0967-1G B0967-5G
TCIAB0967-1GEA 141 EUR
TCIAB0967-1G TCIAB0967-5G
3-terc-Butiltolueno ≥98.0% (por GC)
3-terc-Butiltolueno
Formula: C₁₁H₁₆
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de fusión: –41°C
Número MDL: MFCD00059210
Núm. CAS: 1075-38-3
UN: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&vid=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %