11-Heneicosanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0532-25G H0532-5G
TCIAH0532-25GEA 474 EUR
TCIAH0532-25G TCIAH0532-5G
11-Heneicosanona ≥95.0% (por GC)
11-Heneicosanona
Formula: C₂₁H₄₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048410
Núm. CAS: 19781-72-7
EINECS: 243-307-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4d66bbf0a9ec019f5650e6889728319110d5848&vid=888533d8d232f5130eee7a17101451b9bb326873&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity