2-Heptanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0037-500ML H0037-25ML
TCIAH0037-500MLEA 41 EUR
TCIAH0037-500ML TCIAH0037-25ML
2-Heptanona ≥98.0% (por GC)
2-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de fusión: –36°C
Densidad: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009513
Núm. CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,04663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55993e592e22708c9e92618b34d4ea3fa8dc539&vid=d1c3c2c1ee35bcacd958d49a29fcb6e8179ea6de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %