2-Hexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 23 EUR
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Hexanona ≥98.0% (por GC)
2-Hexanona
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: –57°C
Pto. de inflamación: 23°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009482
Núm. CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %