2-Pentanona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl Propyl Ketone
P0060-500ML P0060-25ML
TCIAP0060-500MLEA 66 EUR
TCIAP0060-500ML TCIAP0060-25ML
2-Pentanona ≥99.0% (por GC)
2-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009400
Núm. CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da5d5132b8900f107c2e74cb679fa212d90a13&vid=aa6ce9f47506fda4d9afc57146f8f4fa5cf94913&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %