3-Hexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 89 EUR
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Hexanona ≥98.0% (por GC)
3-Hexanona
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Pto. Ebullición: 123
Pto. de fusión: -55.4
Pto. de inflamación: 14°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009402
Núm. CAS: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %