3-Pentanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dietilcetona
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 16 EUR
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanona ≥98.0% (por GC)
3-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009320
Núm. CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %