4-Heptanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0039-25ML H0039-500ML
TCIAH0039-25MLEA 16 EUR
TCIAH0039-25ML TCIAH0039-500ML
4-Heptanona ≥97.0% (por GC)
4-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009403
Núm. CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97591482d39f80dbdbd4ead24cf735cc1299dd59&vid=85df453d64f3dcb378ae230a81ec34d9057087c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %