5-Nonanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nonan-5-one
N0294-25ML N0294-500ML N0294-100ML
TCIAN0294-25MLEA 24 EUR
TCIAN0294-25ML TCIAN0294-500ML TCIAN0294-100ML
5-Nonanona ≥98.0% (por GC)
5-Nonanona
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009484
Núm. CAS: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c984c80f53f3ab0bc81da7144a59fee087293af9&vid=bcf8c9c63d239b299a105ba84324614e013e726c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %